Principaux documents
PH013463
4-(3-chlorophenyl)-3-methyl-1-phenyl-1,6,7,8-tetrahydropyrazolo[3,4-e][1,4]diazepine, maleate salt
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21ClN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.901