Principaux documents
PH011634
10H-dibenzo[b,e]thiopyran-3,7-diamine 5,5-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.317
Numéro MDL:
Autres remarques