Principaux documents
PH010031
2-chloro-N-(4-ethoxy-2-nitrophenyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.663
Numéro MDL:
Autres remarques