Principaux documents
PH009504
N-acetyl-N-{3-[acetyl(methyl)amino]propyl}acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.267
Numéro MDL:
Autres remarques