Principaux documents
PH006854
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.772
Numéro MDL:
Autres remarques