Principaux documents
PH000600
N(1)-(3-AMINOPROPYL)-N(1)-OCTADECYL-1,3-PROPANEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H53N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.71
Numéro MDL:
Autres remarques