P23989
N,N′-(1,4-Phenylene)dimaleimide
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dimaleimidobenzene, N,N′-(p-Phenylene)dimaleimide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H
Clé InChI
AQGZJQNZNONGKY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable