Principaux documents
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
Synonyme(s) :
(2,2-Dimethoxyethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro Beilstein :
879360
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
Clé InChI
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup