Principaux documents
OCNQAK450
Sigma-Aldrich
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 450 nm, for 4 conjugation
About This Item
Code UNSPSC :
43211915
Nomenclature NACRES :
NA.23
Fluorescence
λem 450 nm
Catégories apparentées
Description générale
Components:
  • QSA
  • Sulfo-SMCC
  • Traut′s Reagent
  • Coupling Buffer
  • Storage Buffer
  • Quenching Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
Informations légales
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2