NRS3HT8
Norell® Select Series™ 3 mm high-throughput NMR tube
L 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass (ASTM Type 1 class A)
borosilicate glass tube
Caractéristiques
disposable
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-3-HT-8
Longueur
8 in.
Courbure
0.040 mm
Diamètre
3 mm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.58 mm