MT51344760
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
for Solid State Ion Selective Electrodes
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344760
Volume
475 mL
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
MT51344760 | |
MT51344760-475ML | |
MT51344760-1EA |