MT51300140
Mettler-Toledo dissolved oxygen zero oxygen tablets
About This Item
Code UNSPSC :
41115600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Produits recommandés
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51300140
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable