MNO000159
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC1=NC=CC=C1CBr.Br
InChI
1S/C7H8BrN.BrH/c1-6-7(5-8)3-2-4-9-6;/h2-4H,5H2,1H3;1H
Clé InChI
SXBNXUILTWJKNP-UHFFFAOYSA-N