Principaux documents
L407763
2-((4-AMINO-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.349
Numéro MDL:
Autres remarques