Principaux documents
L294519
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-METHYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.701
Numéro MDL:
Autres remarques