Principaux documents
L236489
3-(2-(2-BROMOBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14BrClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.714
Numéro MDL:
Autres remarques