Principaux documents
L210862
4-((4-CHLOROPHENYL)DIAZENYL)-5-METHYL-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.761
Numéro MDL:
Autres remarques