L151173
4-(BENZYLIDENEAMINO)-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.293
Numéro MDL:
Produits recommandés