JRD0372
2-Hydroxy-6-phenylpyridine-3-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Oc1nc(ccc1C#N)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8N2O/c13-8-10-6-7-11(14-12(10)15)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
KTUZHAVCKLQHCN-UHFFFAOYSA-N