JRD0031
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O2
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-6-11-12-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N