Principaux documents
J100042
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Synonyme(s) :
MgCp2
About This Item
Formule linéaire :
Mg(C5H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Forme
solid
Pf
180 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 12 Magnesium
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges