GF98986774
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sphere, diam. 31 mm, weight 10 pcs, natural
Synonyme(s) :
ET316880
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 989-867-74
Diamètre
31 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable