Principaux documents
GF96200344
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonyme(s) :
PT025825
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Essai
99.999%
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 962-003-44
Longueur
1 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.005 mm