GF93583378
Tantalum
rod, 25mm, diameter 18mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA007948, Ta
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 935-833-78
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF93583378-5EA | 4061829574161 |
GF93583378-1EA | 4061825386447 |
GF93583378-2EA | 4061829512781 |