GF91515034
Silicon
rod, 50mm, diameter 3.15mm, single crystal - random orientation, 100%
Synonyme(s) :
Silicon, SI007908
About This Item
Produits recommandés
Pureté
100%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 915-150-34
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N