GF91253965
Titanium
rod, 50mm, diameter 9.5mm, annealed, 99.99+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007931
About This Item
Essai
≥99.99%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 912-539-65
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N