GF90466500
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Synonyme(s) :
AC311050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 904-665-00
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF90466500-10EA | 4061825019284 |
GF90466500-20EA | 4061825019307 |
GF90466500-1EA | 4061825019291 |
GF90466500-2EA | 4061825019314 |
GF90466500-5EA | 4061825019321 |