GF90338575
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 0.5 m, homopolymer
Synonyme(s) :
AC321030
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 903-385-75
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.031 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF90338575-1EA | 4061825090689 |