Principaux documents
GF89713019
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
NJ096010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 897-130-19
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF89713019-1EA4061825455624