Principaux documents
GF89602342
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 1 mm, L 1000 mm
Synonyme(s) :
FP307901
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 896-023-42
Longueur
1000 mm
Diamètre
1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable