Principaux documents
GF88828004
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness
Synonyme(s) :
CN010300
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 888-280-04
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.25 mm