Principaux documents
GF88131832
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE830250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 881-318-32
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF88131832-1EA4061821162236