GF88084110
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.8 mm, Ti90%/Al 6%/V 4%, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI010480
About This Item
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 880-841-10
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.8 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF88084110-1EA | 4061821142139 |
GF88084110-2EA | 4061821142146 |