GF88010726
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 100 x 100mm, 12.7mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE043350
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 880-107-26
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF88010726-1EA | 4061825445786 |
GF88010726-2EA | 4061829978327 |