GF86772202
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
Synonyme(s) :
SI006030
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.998%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 867-722-02
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable