Principaux documents
GF85645929
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
1m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
PT015140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 856-459-29