GF84397168
Chromium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonyme(s) :
Chromium, CR000160
About This Item
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 843-971-68
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.025 mm
pb
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N