GF83094824
Iron
rod, 300mm, diameter 6.0mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Iron, FE007945
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 830-948-24
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
300 mm × 6.0 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF83094824-1EA | 4061825382159 |