GF82108133
Tantalum
wire, straight, 100mm, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA005350, Ta
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
99.9%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 821-081-33
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 0.5 mm
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N