GF81039898
Iron
foil, 150x150mm, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000380
About This Item
Essai
99.5%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 810-398-98
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille × épaisseur
150 x 150 mm × 0.15 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N