Key Documents
GF80836409
Alumina
rod, 1.5 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607915
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 808-364-09
Longueur
200 mm
Diamètre
1.5 mm