GF80534831
Hastelloy® B-2 alloy, Ni68Mo28Fe2Cr1Co1
200mm rod, 16mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NK247920
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 805-348-31
L × diam.
200 mm × 16 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.