GF80052195
Molybdenum
wire reel, 50m, diameter 0.30mm, annealed, 99.95%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005142
About This Item
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 800-521-95
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 m × 0.30 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N