GF79729442
Titanium
tube, 200mm, outside diameter 1.05mm, inside diameter 0.75mm, wall thickness 0.15mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007070
About This Item
Essai
99.6%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 797-294-42
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
1.05 mm × 0.75 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N