Principaux documents
GF79197777
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
AG200300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (temper - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 791-977-77
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.15 mm