GF77841906
Carbon
foil, not light tested, 300x300mm, thickness 0.125mm, flexible graphite, 99.8%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 000208, Charcoal activated
About This Item
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.8%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 778-419-06
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Taille × épaisseur
300 x 300 mm × 0.125 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF77841906-1EA | 4061825378688 |
GF77841906-2EA | 4061829509613 |
GF77841906-5EA | 4061829572181 |