GF76961436
Gold
tube, 50mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 9.7mm, wall thickness 0.15mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Gold, AU007700
About This Item
Essai
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 769-614-36
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × épaisseur de paroi
50 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
10.0 mm × 9.7 mm
pb
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable