GF76643130
Iron
foil, 1m coil, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000390
About This Item
Essai
99.5%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 766-431-30
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur
1 m × 0.20 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF76643130-1EA | 4061825373188 |