GF75139128
Copper
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
CU006101
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 751-391-28
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des fragments
5 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)