GF73794741
Gold
tube, 200mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Gold, AU007200
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 737-947-41
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.8 mm
pb
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable